690414
Malononitrile
Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF)
Sinonimo/i:
Dicyanomethane
Saggio
≥99.0% (calculated, GC, KF)
Stato
liquid
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Impurezze
≤0.10% water
≤0.50% (E)-2-butenedinitrile
≤0.50% (Z)-2-butenedinitrile
≤0.50% butanedinitrile
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Some of the reactions where malononitrile is used as a reactant are:
- Synthesis of 2-pyran-4-ylidene-malononitrile (PM) based red light emitting polymers.[5]
- Synthesis of polysubstituted dihydropyridines.[6]
- Synthesis of various chromene derivatives upon treating with salicylic aldehydes.[7]
- Synthesis of triselenium dicyanide by treating it with selenium dioxide.[8]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?