690325
D-Valinamide hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-methylbutanamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96.5-103.5% (AT)
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -26±1.5°, c = 1% in H2O
Stringa SMILE
Cl.CC(C)[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1
XFCNYSGKNAWXFL-PGMHMLKASA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)