Documenti fondamentali
690244
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-naphthol
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.5% (HPLC)
99%
Stato
powder
Punto di fusione
133-138 °C
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccc(Br)cc2c1
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,12H
VWSBGGRCEQOTNU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)