Documenti fondamentali
688746
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine D-tartrate
99%
Sinonimo/i:
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
Scegli un formato
1 G
117,00 €
5 G
407,00 €
117,00 €
Prezzo di listino234,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
117,00 €
5 G
407,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.36
Beilstein:
5387052
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 €
Prezzo di listino234,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
Stato
crystals
Purezza ottica
ee: ≥99.5% (GC)
Punto di fusione
117-118 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
O.O.O.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m00.../s1
XWLGYXKNZXAYBR-KVNOGXSSSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)