688053
Tris(4-carbazoyl-9-ylphenyl)amine
97%
Sinonimo/i:
TCTA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
179-183 °C
Energia dell’orbitale
HOMO 5.7 eV
LUMO 2.4 eV
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccc(cc8)-n9c%10ccccc%10c%11ccccc9%11)c%12ccccc2%12
InChI
1S/C54H36N4/c1-7-19-49-43(13-1)44-14-2-8-20-50(44)56(49)40-31-25-37(26-32-40)55(38-27-33-41(34-28-38)57-51-21-9-3-15-45(51)46-16-4-10-22-52(46)57)39-29-35-42(36-30-39)58-53-23-11-5-17-47(53)48-18-6-12-24-54(48)58/h1-36H
AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.