Documenti fondamentali
687456
Sigma-Aldrich
Methyl N-Boc-2-pyrrolecarboxylate
97%
Sinonimo/i:
1-(tert-Butyl) 2-methyl pyrrole-1,2-dicarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO4
Peso molecolare:
225.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 687456, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4848
Densità
1.0466 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccn1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-7-5-6-8(12)9(13)15-4/h5-7H,1-4H3
BLKOYCNYVYTNAG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)