Key Documents
687138
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2O4
Peso molecolare:
230.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
243-247 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-6-7(12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
MPOFEHGMWPHBSF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3