Documenti fondamentali
686239
Sigma-Aldrich
Zirconium acrylate
About This Item
Formula condensata:
Zr(CH2CHCO2)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Stringa SMILE
C=CC(=O)O[Zr](OC(=O)C=C)(OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/4C3H4O2.Zr/c4*1-2-3(4)5;/h4*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+4/p-4
CXNQUHPJUJGOHC-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.