685720
3-(Biphenyl-4-yl)-5-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
Sinonimo/i:
TAZ
Scegli un formato
72,00 €
Prezzo di listino144,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
72,00 €
Prezzo di listino144,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
231-235 °C
Fluorescenza
λex 280 nm; λem 372 nm in chloroform
Energia dell’orbitale
HOMO 6.4 eV
LUMO 2.8 eV
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
- Color: green
- Max. Luminance: 4000 Cd/m2
- Max. EQE: 15 %
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 19200 Cd/m2
- Max. EQE: 9.7 %
- Turn-On Voltage: 3.9 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 29500 Cd/m2
- Max. EQE: 8.8 %
- Turn-On Voltage: 3.5 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/p-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 15500 Cd/m2
- Max. EQE: 8 %
- Turn-On Voltage: 3.5 V
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3nc[nH]n3)-c4ccc(cc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C30H27N3/c1-30(2,3)26-20-18-25(19-21-26)29-32-31-28(33(29)27-12-8-5-9-13-27)24-16-14-23(15-17-24)22-10-6-4-7-11-22/h4-21H,1-3H3
ZVFQEOPUXVPSLB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study