Documenti fondamentali
685348
Sigma-Aldrich
N-Boc-indoline-7-carboxylic acid
90%
Sinonimo/i:
1-(tert-Butoxycarbonyl)indoline-7-carboxylic acid, 2,3-Dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
182 °C (dec.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful starter in indoline based natural product synthesis.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Heterocycles, 34, 1031-1031 (1992)