Documenti fondamentali
684244
Sigma-Aldrich
2-Aminoisobutyric-15N acid
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H215NC(CH3)2COOH
Peso molecolare:
104.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)/i5+1
FUOOLUPWFVMBKG-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)