Documenti fondamentali
683914
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-methylquinoline
97%
Scegli un formato
5 G
41,55 €
41,55 €
Prezzo di listino83,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
41,55 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,55 €
Prezzo di listino83,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
64-68 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(11)10(8)12-7/h2-6H,1H3
VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)