Documenti fondamentali
683728
Sigma-Aldrich
6-Chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-6,7-methylenedioxy-3-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
230-234 °C
Stringa SMILE
Clc1nc2cc3OCOc3cc2cc1C=O
InChI
1S/C11H6ClNO3/c12-11-7(4-14)1-6-2-9-10(16-5-15-9)3-8(6)13-11/h1-4H,5H2
BFMGNLHCLPBIHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starter in the synthesis of the quinoline based natural products
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mark A Elban et al.
Organic letters, 8(16), 3513-3516 (2006-07-28)
[reaction: see text] 10,11-Methylenedioxy-14-azacamptothecin, a potent analogue of the antitumor agent camptothecin (CPT), has been prepared via a key condensation between AB and DE ring precursors. The biological testing of this compound validated a strategy for modulation of the off-rate