Key Documents
683272
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7FN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
168-172 °C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=O
InChI
1S/C10H7FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)10-8(6-14)5-12-13-10/h1-6H,(H,12,13)
CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3