Vai a
683086
[Ir(cod)(acac)]
Umicore, crystals
Sinonimo/i:
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), Ir(acac)(COD)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
191,00 €
2 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
516,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19IrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.51
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
[Ir(cod)(acac)], Umicore
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
mp
150-155 °C (dec.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChI key
JHNBKYKCHXHKET-DWVXZKBMSA-M
Application
Precursor for Iridium complexes and catalysts
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
429155683108685062
Chiralyst P310 Umicore, 99%
Sigma-Aldrich
683108
Chiralyst P310
description
Umicore
description
-
description
Umicore, 99%
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iridium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iridium
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst, reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
form
crystals
form
powder or crystals
form
solid
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
150-155 °C (dec.)
mp
150-155 °C (dec.)
mp
138-140 °C (lit.)
mp
154-179 °C (D)
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)