Documenti fondamentali
682616
Sigma-Aldrich
Nanoclay, surface modified
contains 25-30 wt. % octadecylamine
Sinonimo/i:
Nanomer® I.30E, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Stato
powder
contiene
25-30 wt. % octadecylamine
Matrice
Montmorillonite clay base material
Dimensione particelle
≤20 μm
Applicazioni
For representative application data and nanocomposite processing methods see datasheets T11 and T13.
Incorporated in amine-cured epoxy polyurethanes
  • Speed up cure catalyst
  • Improve modulus
  • Increase Tg
  • Enhance chemical resistance
Note legali
Nanomer® clays are products of Nanocor Corporation
Product of Nanocor®, Inc.
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)