Documenti fondamentali
682403
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CO13CH213CO2CH2CH3
Peso molecolare:
132.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
PM
132.12 (atom % calculation)
P. ebollizione
181 °C
Punto di fusione
-43 °C
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13CH2]C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i4+1,6+1
XYIBRDXRRQCHLP-UHJUODCXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)