Key Documents
681873
Sigma-Aldrich
Ethyl 3- (trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-148 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-3-11-12-5(4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)