Documenti fondamentali
681067
Sigma-Aldrich
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
104-108 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Nc1sccc1C#N
InChI
1S/C5H4N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,7H2
XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Aminooxazole 97%
Sigma-Aldrich
739731
2-Aminooxazole
Furfurylamine ≥99%
Sigma-Aldrich
F20009
Furfurylamine