680931
4-Bromo-2-fluoro-1-nitrobenzene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
84-88 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block for fused aromatic and heteroaromatic compounds
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)