Documenti fondamentali
680516
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindole-2-boronic acid
Scegli un formato
1 G
26,70 €
10 G
318,00 €
26,70 €
Prezzo di listino53,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
26,70 €
10 G
318,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,70 €
Prezzo di listino53,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
102-107 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of dihalogenated pyrazoles via dipolar cycloaddition by palladium-catalyzed cross-coupling processes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Synthesis of the isocryptolepine alkaloid and its related skeletons using a modified Pictet-Spengler reaction
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)