Documenti
680370
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
147-152 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(=O)NN
InChI
1S/C8H9N3O3/c1-5-4-6(8(12)10-9)2-3-7(5)11(13)14/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,12)
SMRIMKXHORAHJR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3