Documenti fondamentali
680230
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboran-2-yl)benzyl]morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
85-89 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)cc2
InChI
1S/C17H26BNO3/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-7-5-14(6-8-15)13-19-9-11-20-12-10-19/h5-8H,9-13H2,1-4H3
JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)