Documenti fondamentali
680052
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Chloropicolinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
131 °C (dec.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)