Documenti
680001
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thiopheneboronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17BO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5039
P. eboll.
72-75 °C/0.2-0.3 mmHg
Densità
1.031 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cscc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-15-7-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
XXSMGZQARORQMO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3