Documenti fondamentali
679992
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantane-1-methanol
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)adamantane, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
58-62 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(CO)(C3)C2
InChI
1S/C13H22O/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-
RVWLWJAOIBEWAV-WNGYAQOMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)