Documenti fondamentali
679593
Sigma-Aldrich
2-Bromopropenal diethyl acetal
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4504
Densità
1.2498 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C(Br)=C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h7H,3-5H2,1-2H3
VQLKZHRHQPEXFT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48.89 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)