Documenti fondamentali
678449
Sigma-Aldrich
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzylamine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H21N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.547
Densità
1.0154 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H21N3/c1-15-6-8-16(9-7-15)11-13-4-2-12(10-14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
HILINUGDTTXRNZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)