Documenti fondamentali
678406
Sigma-Aldrich
Methyl jasmonate-methyl acetate-2,2-d2, racemic
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D2H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
P. ebollizione
110 °C/0.2 mmHg
Densità
1.039 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C1CCC(=O)C1C\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/i9D2
GEWDNTWNSAZUDX-GZSAMHGASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)