Documenti fondamentali
678376
Sigma-Aldrich
Methyl 6-methoxypyridine-2-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
33-38 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-11-7-5-3-4-6(9-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
QCCJUEURAZMEGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)