Key Documents
677981
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
97%
Sinonimo/i:
N-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl benzenamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519
P. eboll.
69-70 °C/0.75 mmHg
Densità
0.901 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(NC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H19N/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)13-12(3,4)5/h6-8,13H,1-5H3
HMWHVIXDKZHDEO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)