Documenti fondamentali
677930
Sigma-Aldrich
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Sinonimo/i:
Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium (I)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H30Ir2O2
Peso molecolare:
662.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
154-177 °C
Stringa SMILE
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)