Documenti fondamentali
677639
Sigma-Aldrich
trans-2-(3-Trifluoromethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
E-2-(3-Trifluoromethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18BF3O2
Peso molecolare:
298.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4848
Densità
1.088 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18BF3O2/c1-13(2)14(3,4)21-16(20-13)9-8-11-6-5-7-12(10-11)15(17,18)19/h5-10H,1-4H3/b9-8+
RYHKLBBQXCSAQZ-CMDGGOBGSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)