Documenti fondamentali
676969
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-OH-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H3315N3O4
Peso molecolare:
622.69
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
140-145 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1c[15n](c[15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i41+1,42+1,43+1
XXMYDXUIZKNHDT-SQMNLGFBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)