671843
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate
for catalysis, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
[EMIM][TFA]
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impurezze
≤500 ppm water
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[O-]C(=O)C(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2HF3O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-2(4,5)1(6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,6,7)/q+1;/p-1
JOKVYNJKBRLDAT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)