Documenti fondamentali
671258
Sigma-Aldrich
(1R,aR)-3-Diphenylphosphino-2-(4-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino-2,5-dimethyl-3-thienyl)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
99%
Sinonimo/i:
3-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl]-4-[(1R,4S)-3-diphenylphosphanyl-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-yl]-2,5-dimethylthiophene, catASium® T3(R)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H48P2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
670.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99% (31P-NMR)
99%
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3c(C)sc(C)c3C4=C([C@H]5CC[C@]4(C)C5(C)C)P(c6ccccc6)c7ccccc7
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Note legali
WO2005/108407
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)