Key Documents
671053
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium methyl carbonate solution
~50% in methanol: water (2:3)
Sinonimo/i:
Methyltriethylammonium methyl carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Concentrazione
~50% in methanol: water (2:3)
Indice di rifrazione
n20/D 1.407
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
COC([O-])=O.CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.C2H4O3/c1-5-8(4,6-2)7-3;1-5-2(3)4/h5-7H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
VTQIDJHZYPEFBP-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.