Documenti
670596
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol 5,000
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3