Documenti fondamentali
670537
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclopentandiamine
97%
Sinonimo/i:
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclopentane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Beilstein:
9484552
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.5% (GC)
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D +14±4°, c = 1 in 1 M HCl
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥95:5%
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1N
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7(8)11/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
PAXDIBGWURAVIH-YUMQZZPRSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)