Documenti
670448
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,6′-Dimethyl-2,2′-biphenyldiamine
≥98%
Sinonimo/i:
(S)-2,2′-Diamino-6,6′-dimethylbiphenyl, (S)-6,6′-Diamino-2,2′-diaminobiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diamine, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diyldiamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
Beilstein:
5741777
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Attività ottica
[α]/D -120±5°, c = 1 in pyridine
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
156-160 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(N)c1-c2c(C)cccc2N
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3