Documenti fondamentali
669989
Sigma-Aldrich
(S)-α-Methoxy-2-naphthylacetic acid
97%
Sinonimo/i:
(S)-α-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, (S)-2-NMA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
97%
Attività ottica
[α]/D +177±5°, c = 0.1 in methanol
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99% (HPLC)
Punto di fusione
111-114 °C
Stringa SMILE
CO[C@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
OQVFHDWREDKUCW-LBPRGKRZSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)