Key Documents
669636
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H29N2O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impurezze
≤1.0% water
Stringa SMILE
CCn1cc[n+](C)c1.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C6H11N2/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
IDXRTKFKTIRDST-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)