Documenti fondamentali
668982
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
97%
Sinonimo/i:
rac-Tol-BINAP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H40P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
678.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
267-271 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in:
  • Rhodium-catalyzed 2+2+2 cycloaddition reactions
  • Decarboxylative coupling of carboxylic acids using copper-palladium-phenanthroline-Tol-BINAP catalyst system
  • Palladium-catalyzed coupling of aromatic iodides or bromides and tin-thiolates under microwave conditions
  • Preparation of methylenesultams via intramolecular Heck cyclization of bromovinylsulfonamides and subsequent Michael addition reaction of sultams with thiols
  • Regioselective intermolecular cyclotrimerization of alkynes in complex with cationic rhodium(I)
  • Palladium-catalyzed amination reactions
  • Palladium-catalyzed ether formation from aryl halides
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)