Documenti fondamentali
668273
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilylethynyl)benzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
(4-Trimethylsilanylethynylphenyl)methanol
Scegli un formato
5 G
259,00 €
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
259,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
68-72 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)