Documenti fondamentali
667773
Sigma-Aldrich
α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(CF3)(OCH3)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.62
Beilstein:
2215441
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Densità
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
PAORVUMOXXAMPL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87.8 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)