Documenti fondamentali
667668
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate, 3-oxide
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
128 °C (dec.)
Stringa SMILE
COC(=O)n1n[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(12)10-6-4-2-3-5-7(6)11(13)9-10/h2-5H,1H3
FJAORCXXKUNDMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)