667366
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
99-103 °C
Stringa SMILE
Clc1nc2ccc(Br)cc2s1
InChI
1S/C7H3BrClNS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H
IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves