Documenti fondamentali
665711
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-(octyloxy)benzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H36O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid crystal
Punto di fusione
53-57 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCCCC)cc2
InChI
1S/C26H36O3/c1-3-5-7-8-9-11-21-28-24-19-15-23(16-20-24)26(27)29-25-17-13-22(14-18-25)12-10-6-4-2/h13-20H,3-12,21H2,1-2H3
BDTRDPSFINNZRW-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)