Documenti fondamentali
665657
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3F6N
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.393
P. ebollizione
85 °C/18 mmHg
Densità
1.498 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-14-5(4)7(11,12)13/h1-3H
RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)