Documenti fondamentali
665452
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil
97%
Sinonimo/i:
5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
128-132 °C
Stringa SMILE
CCCN1C(N)=C(N)C(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11-12H2,1-2H3
SVMBOONGPUFHRA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)